Bromcyclohexan ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A11593.0E A11593.22 A11593.36
A11593.0EEA 223 EUR InStock
A11593.0E A11593.22 A11593.36
Bromcyclohexan ≥98%
Bromcyclohexan
Purity: 98% CAS No.: 108-85-0 Molecular Formula: C6H11Br Formula Weight: 163.06 Flash Point: 62°(143°F) Refractive Index: 1.4950 Melting Point: -57° Boiling Point: 166-167° Beilstein Reference: 1098373 Merck Reference: 14,2730 MDL No.: MFCD00003819
Formel: C₆H₁₁Br
Siedepunkt: 166…167 °C
Melting Pt: –57 °C
Dichte: 1,335
Flash-Pt: 62 °C (143 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003819
CAS-Nummer: 108-85-0
EINECS: 203-622-2
Merck Index: 14,2730
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge