2-Pentylfuran ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A11607.09 A11607.18 A11607.30
A11607.09EA 48.4 EUR InStock
A11607.09 A11607.18 A11607.30
2-Pentylfuran ≥98%
2-Pentylfuran
Purity: 98% CAS No.: 3777-69-3 Molecular Formula: C9H14O Formula Weight: 138.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.4500 Boiling Point: 167° Beilstein Reference: 107854 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00036497
Formel: C₉H₁₄O
Siedepunkt: 167 °C
Dichte: 0,880
Flash-Pt: 45 °C (113 °F)
MDL Number: MFCD00036497
CAS-Nummer: 3777-69-3
EINECS: 223-234-7
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge