4-Fluor-o-toluidin ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A11609.06 A11609.14
A11609.06EA 34.2 EUR InStock
A11609.06 A11609.14
4-Fluor-o-toluidin ≥97%
4-Fluor-o-toluidin
Purity: 97% CAS No.: 452-71-1 Molecular Formula: C7H8FN Formula Weight: 125.15 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5370 Odour: Characteristic Boiling Point: 90-92°/16mm Beilstein Reference: 1931798 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007832
Formel: C₇H₈FN
Siedepunkt: 90…92 °C (16 mmHg)
Melting Pt: 14 °C
Dichte: 1,124
Flash-Pt: 87 °C (188 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007832
CAS-Nummer: 452-71-1
EINECS: 207-208-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge