Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Triethyloxoniumtetrafluoroborat 1.0 M in Dichlormethan

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A11678.AC A11678.AE A11678.AK A11678.AP A11678.AU
A11678.ACEA 39.6 EUR InStock
A11678.AC A11678.AE A11678.AK A11678.AP A11678.AU
Triethyloxoniumtetrafluoroborat 1.0 M in Dichlormethan
Triethyloxonium tetrafluoroborate


Formel: C₆H₁₅BF₄O
Dichte: 1,328
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00044423
CAS-Nummer: 368-39-8
EINECS: 206-705-1
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge