Diethylamin ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A11716.0F A11716.AE A11716.AP
A11716.0FEA 68 EUR InStock
A11716.0F A11716.AE A11716.AP
Diethylamin ≥99%
Diethylamin
Purity: 99+% CAS No.: 109-89-7 Molecular Formula: C4H11N Formula Weight: 73.14 Flash Point: -28°(-18°F) Refractive Index: 1.3850 Odour: Ammonia-like Melting Point: -50° Boiling Point: 54-55° Beilstein Reference: 605268 Merck Reference: 14,3111 UN No.: 1154 MDL No.: MFCD00009032
Formel: (C₂H₅)₂NH
Siedepunkt: 54…55 °C
Melting Pt: –50 °C
Dichte: 0,706
Flash-Pt: –28 °C (–18 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009032
CAS-Nummer: 109-89-7
EINECS: 203-716-3
UN: 1154
ADR: 3,II
Merck Index: 14,3111
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c054fa528239af221505ef08b7c0d2503c9d1d7&vid=3c054fa528239af221505ef08b7c0d2503c9d1d7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge