Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Pyridinthiol 98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

A11741.06 A11741.14 A11741.22
A11741.06EA 32.5 EUR InStock
A11741.06 A11741.14 A11741.22
2-Pyridinthiol 98%
2-Pyridinthiol
Purity: 98% CAS No.: 2637-34-5 Molecular Formula: C5H5NS Formula Weight: 111.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 124-130° Beilstein Reference: 105758 MDL No.: MFCD00006285


Formel: C₅H₅NS
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 124…130 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006285
CAS-Nummer: 2637-34-5
EINECS: 220-131-9
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge