Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Trifluormethansulfonsäureanhydrid ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A11767.22 A11767.14 A11767.09 A11767.18 A11767.30
A11767.22EA 432 EUR InStock
A11767.22 A11767.14 A11767.09 A11767.18 A11767.30
Trifluormethansulfonsäureanhydrid ≥98%
Trifluormethansulfonsäureanhydrid
Purity: 98% CAS No.: 358-23-6 Molecular Formula: C2F6O5S2 Formula Weight: 282.13 Refractive Index: 1.3210 Melting Point: -80° Boiling Point: 81-83° Beilstein Reference: 1813600 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000408


Formel: C₂F₆O₅S₂
Siedepunkt: 81…83 °C
Melting Pt: –80 °C
Dichte: 1,720
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000408
CAS-Nummer: 358-23-6
EINECS: 206-616-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge