Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N-Ethyldiisopropylamin 99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A11801.AE A11801.AC A11801.AP A11801.AU
A11801.AEEA 43.7 EUR InStock
A11801.AE A11801.AC A11801.AP A11801.AU
N-Ethyldiisopropylamin 99%
N-Ethyldiisopropylamin
Purity: 99% CAS No.: 7087-68-5 Molecular Formula: C8H19N Formula Weight: 129.25 Flash Point: 8°(46°F) Physical Form: Liquid Density: 0.747 Refractive Index: 1.4135 Appearance: Colourless to pale yellow Melting Point: -46° Boiling Point: 126-127° Beilstein Reference: 605301 UN No.: 3488 MDL No.: MFCD00008868


Formel: C₈H₁₉N
Siedepunkt: 126…127 °C
Melting Pt: –46 °C
Dichte: 0,747
Flash-Pt: 8 °C (46 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008868
CAS-Nummer: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
UN: 3384
ADR: 6.1,I
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge