3-Iodpropen ≥97% stabilisiert
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Stabilization: Stabilisiert mit Kupfer
A11822.18
A11822.18EA 106 EUR InStock
A11822.18
3-Iodpropen ≥97% stabilisiert
3-Iodpropen
Stabilized with copper
Formel: C₃H₅I
Siedepunkt: 101…103 °C
Melting Pt: –99 °C
Dichte: 1,832
Flash-Pt: 18 °C (64 °F)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001094
CAS-Nummer: 556-56-9
EINECS: 209-130-4
UN: 1723
ADR: 3,II
Merck Index: 14,294
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge