Methyl-3-(brommethyl)benzoat ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A11826.14 A11826.06
A11826.14EA 168 EUR InStock
A11826.14 A11826.06
Methyl-3-(brommethyl)benzoat ≥97%
Methyl-3-(brommethyl)benzoat
Purity: 97% CAS No.: 1129-28-8 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Melting Point: 43-45° Boiling Point: 115°/0.8mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00051437
Formel: C₉H₉BrO₂
MW: 229.07 g/mol
Siedepunkt: 115 °C (0.8 mmHg)
Melting Pt: 43…45 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051437
CAS-Nummer: 1129-28-8
EINECS: 419-100-4
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge