Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Acetyl-5-chlorthiophen ≥99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A11850.09 A11850.18
A11850.09EA 47.5 EUR InStock
A11850.09 A11850.18
2-Acetyl-5-chlorthiophen ≥99%
2-Acetyl-5-chlorthiophen
Purity: 99% CAS No.: 6310-09-4 Molecular Formula: C6H5ClOS Formula Weight: 160.62 Flash Point: 108°(226°F) Melting Point: 44-48° Boiling Point: 117-118°/17mm Beilstein Reference: 113936 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00005444


Formel: C₆H₅ClOS
Siedepunkt: 117…118 °C (17 mmHg)
Melting Pt: 44…48 °C
Flash-Pt: 108 °C (226 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005444
CAS-Nummer: 6310-09-4
EINECS: 228-630-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge