Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

cis-Stilben ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

A11924.03 A11924.06 A11924.14
A11924.03EA 32.4 EUR InStock
A11924.03 A11924.06 A11924.14
cis-Stilben ≥97%
cis-Stilben
Purity: 97% CAS No.: 645-49-8 Molecular Formula: C14H12 Formula Weight: 180.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6220 Odour: Weak Melting Point: 1-2° Boiling Point: 307° Beilstein Reference: 1616739 Merck Reference: 14,8817 MDL No.: MFCD00004788


Formel: (C₆H₅)CHCH(C₆H₅)
Siedepunkt: 307 °C
Melting Pt: 1…2 °C
Dichte: 1,04
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004788
CAS-Nummer: 645-49-8
EINECS: 211-445-7
Merck Index: 14,8817
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge