tert-Butylethylmalonat 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A11927.14 A11927.22
A11927.14EA 135 EUR InStock
A11927.14 A11927.22
tert-Butylethylmalonat 95%
tert-Butylethylmalonat
Purity: 95% CAS No.: 32864-38-3 Molecular Formula: C9H16O4 Formula Weight: 188.22 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.4160 Boiling Point: 98-100°/22mm Beilstein Reference: 1776681 MDL No.: MFCD00009193
Formel: C₉H₁₆O₄
Dichte: 0,994
MDL Number: MFCD00009193
CAS-Nummer: 32864-38-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge