3-Aminophenol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A11943.0B A11943.0I A11943.30
A11943.0BEA 227 EUR InStock
A11943.0B A11943.0I A11943.30
3-Aminophenol ≥98%
3-Aminophenol
Purity: 98+% CAS No.: 591-27-5 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Flash Point: 178°(352°F) Odour: Characteristic pH: 6.8 Melting Point: 122-126° Boiling Point: 164°/11mm Beilstein Reference: 636059 Merck Reference: 14,460 UN No.: 2512 MDL No.: MFCD00007786
Formel: C₆H₇NO
MW: 109.13 g/mol
Siedepunkt: 164 °C (11 mmHg)
Melting Pt: 122…126 °C
Dichte: 0.99
Flash-Pt: 178 °C (352 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007786
CAS-Nummer: 591-27-5
EINECS: 209-711-2
UN: 2512
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00459
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge