Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cyclopropancarbonsäurechlorid 98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A11948.14 A11948.22
A11948.14EA 42.6 EUR InStock
A11948.14 A11948.22
Cyclopropancarbonsäurechlorid 98%
Cyclopropancarbonsäurechlorid
Purity: 98% CAS No.: 4023-34-1 Molecular Formula: C4H5ClO Formula Weight: 104.54 Flash Point: 23°(73°F) Refractive Index: 1.4520 Odour: Pungent Boiling Point: 119-120° Beilstein Reference: 471286 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00001277


Formel: C₄H₅ClO
MW: 104.54 g/mol
Siedepunkt: 119…120 °C
Dichte: 1.150
Flash-Pt: 23 °C (73 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001277
CAS-Nummer: 4023-34-1
EINECS: 223-684-4
UN: 2920
ADR: 8 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge