2,4-Dimethylimidazol ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A11949.06 A11949.14
A11949.06EA 93.1 EUR InStock
A11949.06 A11949.14
2,4-Dimethylimidazol ≥97%
2,4-Dimethylimidazol
Purity: 97% CAS No.: 930-62-1 Molecular Formula: C5H8N2 Formula Weight: 96.13 Melting Point: 84-88° Boiling Point: 266°/733mm UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00022365
Formel: C₅H₈N₂
Siedepunkt: 266 °C (733 mmHg)
Melting Pt: 84…88 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00022365
CAS-Nummer: 930-62-1
EINECS: 213-221-4
UN: 3263
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge