Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Stärke, löslich Potato

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


A11961.36 A11961.0E
A11961.36EA 59.7 EUR InStock
A11961.36 A11961.0E
Stärke, löslich Potato
Stärke, löslich
CAS No.: 9005-84-9 Odour: Odourless Melting Point: 256-258° dec. Merck Reference: 14,8799 MDL No.: MFCD00082026


Formel: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14 g/mol
Melting Pt: 256…258 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 14,8799
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge