Chlormethylpivalat ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A11967.14 A11967.22
A11967.14EA 28.3 EUR InStock
A11967.14 A11967.22
Chlormethylpivalat ≥97%
Chlormethylpivalat
Purity: 97% CAS No.: 18997-19-8 Molecular Formula: C6H11ClO2 Formula Weight: 150.60 Flash Point: 40°(104°F) Refractive Index: 1.4170 Boiling Point: 146-148° Beilstein Reference: 1560838 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00000884
Formel: C₆H₁₁ClO₂
MW: 150.6 g/mol
Siedepunkt: 146…148 °C
Dichte: 1.045
Flash-Pt: 40 °C (104 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000884
CAS-Nummer: 18997-19-8
EINECS: 242-735-1
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge