Tetrapropylammoniumhydrogensulfat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A12002.14
A12002.14EA 446 EUR InStock
A12002.14
Tetrapropylammoniumhydrogensulfat ≥98%
Tetrapropylammonium hydrogen sulphate
Purity: 98% CAS No.: 56211-70-2 Molecular Formula: C12H29NO4S Formula Weight: 283.43 Melting Point: 158-160° MDL No.: MFCD00038764
Formel: C₁₂H₂₉NO₄S
Melting Pt: 158…160 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00038764
CAS-Nummer: 56211-70-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge