Guanin ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A12024.14 A12024.22 A12024.36
A12024.14EA 43.5 EUR InStock
A12024.14 A12024.22 A12024.36
Guanin ≥98%
Guanin
Purity: 98% CAS No.: 73-40-5 Molecular Formula: C5H5N5O Formula Weight: 151.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 300° Beilstein Reference: 9680 Merck Reference: 14,4564 MDL No.: MFCD00071533
Formel: C₅H₅N₅O
Melting Pt: >300 °C
Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00071533
CAS-Nummer: 73-40-5
EINECS: 200-799-8
Merck Index: 14,4564
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge