Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A12044.0B A12044.0I A12044.30
A12044.0BEA 91.1 EUR InStock
A12044.0B A12044.0I A12044.30
Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat 98%
Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat
Purity: 98% CAS No.: 7080-50-4 Molecular Formula: C7H7ClNNaO2S.3H2O Formula Weight: 281.69 (227.67anhy) Flash Point: 192°(377°F) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White to pale yellow Odour: Chlorine-like pH: 8-10 Melting Point: 167-170° Beilstein Reference: 3924168 Merck Reference: 14,2075 UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00149066
Formel: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Melting Pt: 167…170 °C
Dichte: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 192 °C (377 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149066
CAS-Nummer: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2075
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge