Dichlordiphenylsilan ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A12051.36 A12051.22
A12051.36EA 149 EUR InStock
A12051.36 A12051.22
Dichlordiphenylsilan ≥97%
Dichloro(diphenyl)silane
Purity: 97% CAS No.: 80-10-4 Molecular Formula: C12H10Cl2Si Formula Weight: 253.20 Flash Point: 157°(314°F) Refractive Index: 1.5790 Odour: Pungent Melting Point: -22° Boiling Point: 303-304° Beilstein Reference: 609882 UN No.: 1769 MDL No.: MFCD00000489
Formel: C₁₂H₁₀Cl₂Si
Siedepunkt: 303…304 °C
Melting Pt: –22 °C
Dichte: 1,208
Flash-Pt: 157 °C (314 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000489
CAS-Nummer: 80-10-4
EINECS: 201-251-0
UN: 1769
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge