4,4-Dimethoxybutanon ≥90%, tech.
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A12058.0B A12058.22 A12058.30
A12058.0BEA 344 EUR InStock
A12058.0B A12058.22 A12058.30
4,4-Dimethoxybutanon ≥90%, tech.
4,4-Dimethoxybutanon
Purity: 90% CAS No.: 5436-21-5 Molecular Formula: C6H12O3 Formula Weight: 132.16 Flash Point: 57°(134°F) Refractive Index: 1.4150 Melting Point: -83° Boiling Point: 170-172° Beilstein Reference: 1702372 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00008789
Formel: C₆H₁₂O₃
Siedepunkt: 170…172 °C
Melting Pt: –83 °C
Dichte: 0,996
Flash-Pt: 57 °C (134 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008789
CAS-Nummer: 5436-21-5
EINECS: 226-605-1
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge