Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Myristinsäure ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

A12067.0E A12067.30 A12067.36
A12067.0EEA 94.6 EUR InStock
A12067.0E A12067.30 A12067.36
Myristinsäure ≥98%
Myristinsäure
Purity: 98% CAS No.: 544-63-8 Molecular Formula: CH3(CH2)12CO2H Formula Weight: 228.38 Flash Point: 175°(347°F) Melting Point: 53-56° Boiling Point: 326° Beilstein Reference: 508624 Merck Reference: 14,6333 MDL No.: MFCD00002744


Formel: C₁₄H₂₈O₂
Siedepunkt: 326 °C
Melting Pt: 53…56 °C
Dichte: 0,862
Flash-Pt: 175 °C (347 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002744
CAS-Nummer: 544-63-8
EINECS: 208-875-2
Merck Index: 14,6333
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge