trans-Indole-3-acrylic acid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A12143.03 A12143.06
A12143.03EA 48.2 EUR InStock
A12143.03 A12143.06
trans-Indole-3-acrylic acid ≥98%
trans-Indole-3-acrylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 29953-71-7 Molecular Formula: C11H9NO2 Formula Weight: 187.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 185°dec. Beilstein Reference: 6317 MDL No.: MFCD00005633
Formel: C₁₁H₉NO₂
Melting Pt: ∼ 185 °C, (Zersetzung)
MDL Number: MFCD00005633
CAS-Nummer: 29953-71-7
EINECS: 214-872-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge