2-Chlor-3-nitropyridin ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A12161.06 A12161.14 A12161.22
A12161.06EA 28.6 EUR InStock
A12161.06 A12161.14 A12161.22
2-Chlor-3-nitropyridin ≥99%
2-Chloro-3-nitropyridine
Purity: 99% CAS No.: 5470-18-8 Molecular Formula: C5H3ClN2O2 Formula Weight: 158.54 Flash Point: 185°(365°F) Melting Point: 99-103° Beilstein Reference: 124482 MDL No.: MFCD00006232
Formel: C₅H₃ClN₂O₂
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 99…103 °C
Flash-Pt: 185 °C (365 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006232
CAS-Nummer: 5470-18-8
EINECS: 226-799-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge