Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Furonitril ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A12214.06 A12214.14
A12214.06EA 76.5 EUR InStock
A12214.06 A12214.14
2-Furonitril ≥98%
2-Furonitril
Purity: 98+% CAS No.: 617-90-3 Molecular Formula: C5H3NO Formula Weight: 93.09 Flash Point: 35°(95°F) Refractive Index: 1.4790 Odour: Recognizable Boiling Point: 146-148° Beilstein Reference: 107033 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00003223


Formel: C₅H₃NO
MW: 93.08 g/mol
Siedepunkt: 146…148 °C
Dichte: 1.062
Flash-Pt: 35 °C (95 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003223
CAS-Nummer: 617-90-3
EINECS: 210-537-4
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge