4'-Bromacetophenon ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A12222.14 A12222.22 A12222.36
A12222.14EA 21.9 EUR InStock
A12222.14 A12222.22 A12222.36
4'-Bromacetophenon ≥98%
4'-Bromacetophenon
Purity: 98% CAS No.: 99-90-1 Molecular Formula: C8H7BrO Formula Weight: 199.05 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 49-53° Boiling Point: 255-256° Beilstein Reference: 386015 Merck Reference: 14,1403 MDL No.: MFCD00000105
Formel: C₈H₇BrO
Siedepunkt: 255…256 °C
Melting Pt: 49…53 °C
Dichte: 1,736 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000105
CAS-Nummer: 99-90-1
EINECS: 202-799-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,1403
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge