Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bernsteinsäureanhydrid 99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

A12245.30 A12245.0B A12245.0I A12245.36
A12245.30EA 49.1 EUR InStock
A12245.30 A12245.0B A12245.0I A12245.36
Bernsteinsäureanhydrid 99%
Bernsteinsäureanhydrid
Succinic anhydride is used as a sizing agent and curative for epoxy resin. It acts as an additive in paper production. It is utilized in the preparation of covalently cross-linked oxidized-alginate and N-succinyl-chitosan hydrogels. It serves as an intermediate for functionalized oxide surfaces on a chip and for polyester resins. Further, it finds use in cosmetics, pharmaceuticals and in coatings.


Formel: C₄H₄O₃
Siedepunkt: 261 °C
Melting Pt: 118…121 °C
Dichte: 1,572
Flash-Pt: 157 °C (314 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005525
CAS-Nummer: 108-30-5
EINECS: 203-570-0
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8870
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) White
Form Powder or crystals or crystalline powder or flakes and/or chips
Assay (Aqueous acidbase Titration) ≥98.5 to ≤101.5%
Identification (FTIR) Conforms
Melting Point (clear melt) 116 - 121 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge