Dichloromethylenedimethyliminium chloride 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A12300.14 A12300.22
A12300.14EA 87.5 EUR InStock
A12300.14 A12300.22
Dichloromethylenedimethyliminium chloride 95%
Dichloromethylenedimethyliminium chloride
Purity: 95% CAS No.: 33842-02-3 Molecular Formula: C3H6Cl3N Formula Weight: 162.45 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 185° dec. Beilstein Reference: 4157987 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00011870
Formel: C₃H₆Cl₃N
Melting Pt: ∼ 185 °C (Zersetzung)
MDL Number: MFCD00011870
CAS-Nummer: 33842-02-3
EINECS: 251-695-4
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge