Ethyl-2-thiophencarboxylat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A12302.09 A12302.18
A12302.09EA 27.1 EUR InStock
A12302.09 A12302.18
Ethyl-2-thiophencarboxylat ≥98%
Ethyl-2-thiophencarboxylat
Purity: 98+% CAS No.: 2810-04-0 Molecular Formula: C7H8O2S Formula Weight: 156.20 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.5260 Boiling Point: 217-218° Beilstein Reference: 112678 MDL No.: MFCD00005436
Formel: C₇H₈O₂S
Siedepunkt: 217…218 °C
Dichte: 1,161
Flash-Pt: 88 °C (190 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005436
CAS-Nummer: 2810-04-0
EINECS: 220-554-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge