Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Brom-2-chlorethan ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A12349.0E A12349.22 A12349.36
A12349.0EEA 521 EUR InStock
A12349.0E A12349.22 A12349.36
1-Brom-2-chlorethan ≥98%
1-Bromo-2-chloroethane
Purity: 98% CAS No.: 107-04-0 Molecular Formula: C2H4BrCl Formula Weight: 143.42 Flash Point: None Refractive Index: 1.4900 Odour: Sweet Melting Point: -18° Boiling Point: 106-107° Beilstein Reference: 605265 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00000962


Formel: BrH₂CCH₂Cl
Siedepunkt: 106…107 °C
Melting Pt: –18 °C
Dichte: 1,726
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000962
CAS-Nummer: 107-04-0
EINECS: 203-456-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge