Diphenylcarbonat ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A12362.0B A12362.0I A12362.30
A12362.0BEA 65.6 EUR InStock
A12362.0B A12362.0I A12362.30
Diphenylcarbonat ≥99%
Diphenylcarbonat
Purity: 99% CAS No.: 102-09-0 Molecular Formula: C13H10O3 Formula Weight: 214.22 Flash Point: 168°(334°F) Odour: Mild Boiling Point: 301-302° Beilstein Reference: 1074863 Merck Reference: 14,3602 MDL No.: MFCD00003037
Formel: C₁₃H₁₀O₃
Siedepunkt: 301…302 °C
Melting Pt: 76…81 °C
Dichte: 1,300
Flash-Pt: 168 °C (334 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003037
CAS-Nummer: 102-09-0
EINECS: 203-005-8
Merck Index: 14,3602
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge