Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Buttersäureanhydrid ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A12377.0F A12377.AE A12377.AP
A12377.0FEA 118 EUR InStock
A12377.0F A12377.AE A12377.AP
Buttersäureanhydrid ≥98%
Buttersäureanhydrid
Purity: 98% CAS No.: 106-31-0 Molecular Formula: C8H14O3 Formula Weight: 158.20 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.4130 Odour: Rancid Melting Point: -75° Boiling Point: 198-199° Beilstein Reference: 1099474 Merck Reference: 14,1594 UN No.: 2739 MDL No.: MFCD00009389


Formel: C₈H₁₄O₃
Siedepunkt: 198…199 °C
Melting Pt: –75 °C
Dichte: 0,968
Flash-Pt: 88 °C (190 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009389
CAS-Nummer: 106-31-0
EINECS: 203-383-4
UN: 2739
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1594
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge