L-Histidin-Methylester-dihydrochlorid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A12386.06 A12386.14 A12386.22
A12386.06EA 34.5 EUR InStock
A12386.06 A12386.14 A12386.22
L-Histidin-Methylester-dihydrochlorid ≥98%
L-Histidine methyl ester dihydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 7389-87-9 Molecular Formula: C7H11N3O2.2HCl Formula Weight: 242.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 198° dec. Beilstein Reference: 3572010 Optical Rotation: +10° (c=2 in water) MDL No.: MFCD00012701
Formel: C₇H₁₁N₃O₂
Melting Pt: 198 °C (Zersetzung)
MDL Number: MFCD00012701
CAS-Nummer: 7389-87-9
EINECS: 230-973-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge