Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Benzoesäuremethylester ≥99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

A12404.0B A12404.0I A12404.30
A12404.0BEA 63.2 EUR InStock
A12404.0B A12404.0I A12404.30
Benzoesäuremethylester ≥99%
Benzoesäuremethylester
Purity: 99% CAS No.: 93-58-3 Molecular Formula: C8H8O2 Formula Weight: 136.15 Flash Point: 82°(179°F) Physical Form: Liquid Density: 1.094 Refractive Index: 1.5170 Appearance: Colourless Melting Point: -12° Boiling Point: 198-200° Beilstein Reference: 1072099 Merck Reference: 14,6024 MDL No.: MFCD00008421


Formel: C₆H₅COOCH₃
Siedepunkt: 198…200 °C
Melting Pt: –12 °C
Dichte: 1,094
Flash-Pt: 82 °C (179 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008421
CAS-Nummer: 93-58-3
EINECS: 202-259-7
Merck Index: 14,6024
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=287e16081e44f5525ff8b4d34f0a6fece44a3073&vid=287e16081e44f5525ff8b4d34f0a6fece44a3073&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge