Iodessigsäure ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A12410.14 A12410.22
A12410.14EA 74.2 EUR InStock
A12410.14 A12410.22
Iodessigsäure ≥97%
Iodessigsäure
Purity: 97+% CAS No.: 64-69-7 Molecular Formula: ICH2CO2H Formula Weight: 185.95 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Pungent Boiling Point: 208° dec. Beilstein Reference: 1739079 Merck Reference: 14,5025 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00002685
Formel: C₂H₃IO₂
Siedepunkt: 208 °C (Zers.)
Melting Pt: 79…82 °C
Dichte: 2,2694 g/cm³ (85 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002685
CAS-Nummer: 64-69-7
EINECS: 200-590-1
UN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 14,5025
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge