Cyclobutanol 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A12430.03 A12430.06 A12430.14
A12430.03EA 130 EUR InStock
A12430.03 A12430.06 A12430.14
Cyclobutanol 96%
Cyclobutanol
Purity: 96% CAS No.: 2919-23-5 Molecular Formula: C4H8O Formula Weight: 72.11 Flash Point: 21°(69°F) Refractive Index: 1.4360 Boiling Point: 123-124° Beilstein Reference: 2035937 UN No.: 1120 MDL No.: MFCD00001318
Formel: C₄H₈O
MW: 72.11 g/mol
Siedepunkt: 123…124 °C
Dichte: 0.925
Flash-Pt: 21 °C (69 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001318
CAS-Nummer: 2919-23-5
EINECS: 220-858-1
UN: 1120
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge