Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Octin ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A12440.09 A12440.14 A12440.22
A12440.09EA 30.1 EUR InStock
A12440.09 A12440.14 A12440.22
1-Octin ≥98%
1-Octin
Purity: 98% CAS No.: 629-05-0 Molecular Formula: C8H14 Formula Weight: 110.20 Flash Point: 17°(62°F) Physical Form: Liquid Density: 0.746 Refractive Index: 1.4160 Appearance: Colourless Melting Point: -60° Boiling Point: 123-126° Beilstein Reference: 1734494 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00009546


Formel: C₈H₁₄
Siedepunkt: 123…126 °C
Melting Pt: –60 °C
Dichte: 0,746
Flash-Pt: 17 °C (62 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009546
CAS-Nummer: 629-05-0
EINECS: 211-069-3
UN: 3295
ADR: 3,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge