Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Isatin ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


A12468.0E A12468.22 A12468.36
A12468.0EEA 453 EUR InStock
A12468.0E A12468.22 A12468.36
Isatin ≥98%
Isatin
Purity: 98% CAS No.: 91-56-5 Molecular Formula: C8H5NO2 Formula Weight: 147.13 Flash Point: 220°(428°F) Odour: Odourless pH: 7 Melting Point: ca 199-200° Beilstein Reference: 383659 Merck Reference: 14,5104 MDL No.: MFCD00005718


Formel: C₈H₅NO₂
Siedepunkt: 342 °C (1013 hPa)
Melting Pt: ∼199…200 °C
Dichte: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 220 °C (428 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005718
CAS-Nummer: 91-56-5
EINECS: 202-077-8
Merck Index: 14,5104
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge