Cyanacetamid ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A12482.0E A12482.22 A12482.36
A12482.0EEA 392 EUR InStock
A12482.0E A12482.22 A12482.36
Cyanacetamid ≥99%
Cyanacetamid
Purity: 99% CAS No.: 107-91-5 Molecular Formula: NCCH2CONH2 Formula Weight: 84.08 Flash Point: 215°(419°F) Melting Point: 118-122° Beilstein Reference: 878221 Merck Reference: 14,2688 MDL No.: MFCD00008024
Formel: C₃H₄N₂O
MW: 84.08 g/mol
Melting Pt: 118…122 °C
Flash-Pt: 215 °C (419 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008024
CAS-Nummer: 107-91-5
EINECS: 203-531-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge