Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L(+)-Glutaminsäure Hydrochlorid ≥99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A12505.0B A12505.30
A12505.0BEA 108 EUR InStock
A12505.0B A12505.30
L(+)-Glutaminsäure Hydrochlorid ≥99%
L(+)-Glutaminsäure Hydrochlorid
Purity: 99% CAS No.: 138-15-8 Molecular Formula: C5H9NO4.HCl Formula Weight: 183.59 Melting Point: 203° dec. Beilstein Reference: 3565569 Merck Reference: 14,4469 Optical Rotation: +23° (c=6 in water) MDL No.: MFCD00012619


Formel: C₅H₁₀ClNO₄
Melting Pt: 203 °C (Zers.)
Dichte: 1,525
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012619
CAS-Nummer: 138-15-8
EINECS: 205-315-9
Merck Index: 14,4469
Order Now

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge