(4-Chlorphenyl)acetylchlorid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A12530.09 A12530.18 A12530.30
A12530.09EA 42.8 EUR InStock
A12530.09 A12530.18 A12530.30
(4-Chlorphenyl)acetylchlorid ≥98%
(4-Chlorphenyl)acetylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 25026-34-0 Molecular Formula: C8H6Cl2O Formula Weight: 189.04 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5510 Boiling Point: 112-114°/11mm Beilstein Reference: 637775 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00037111
Formel: (C₆H₄Cl)CH₂COCl
MW: 189.04 g/mol
Siedepunkt: 112…114 °C (11 mmHg)
Dichte: 1.292
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00037111
CAS-Nummer: 25026-34-0
EINECS: 246-571-1
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge