3-Nitro-p-toluidin ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A12538.14 A12538.22
A12538.14EA 57.1 EUR InStock
A12538.14 A12538.22
3-Nitro-p-toluidin ≥98%
3-Nitro-p-toluidin
Purity: 98% CAS No.: 119-32-4 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Flash Point: 175°(347°F) Odour: Characteristic Beilstein Reference: 638984 UN No.: 2660 MDL No.: MFCD00007910
Formel: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 306
Melting Pt: 74…79 °C
Dichte: 1.312
Flash-Pt: 175 °C (347 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007910
CAS-Nummer: 119-32-4
EINECS: 204-314-0
UN: 2660
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge