1-Methylimidazol ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A12575.22 A12575.36 A12575.A3
A12575.22EA 39 EUR InStock
A12575.22 A12575.36 A12575.A3
1-Methylimidazol ≥99%
1-Methylimidazol
Purity: 99% CAS No.: 616-47-7 Molecular Formula: C4H6N2 Formula Weight: 82.11 Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.4970 Melting Point: -6° Boiling Point: 195-197° Beilstein Reference: 105197 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00005292
Formel: C₄H₆N₂
Siedepunkt: 195…197 °C
Melting Pt: –6 °C
Dichte: 1,031
Flash-Pt: 92 °C (197 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005292
CAS-Nummer: 616-47-7
EINECS: 210-484-7
UN: 3267
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge