Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Acetamid ≥99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

A12589.0B A12589.0I A12589.30
A12589.0BEA 88.2 EUR InStock
A12589.0B A12589.0I A12589.30
Acetamid ≥99%
Acetamid
Purity: 99% CAS No.: 60-35-5 Molecular Formula: CH3CONH2 Formula Weight: 59.07 Melting Point: 76-81° Boiling Point: 220-222° Merck Reference: 14,43 MDL No.: MFCD00008023


Formel: C₂H₅NO
MW: 59.07 g/mol
Siedepunkt: 220…222 °C
Melting Pt: 76…81 °C
Dichte: 1.159
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008023
CAS-Nummer: 60-35-5
EINECS: 200-473-5
Merck Index: 13,00044
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge