3-Methoxybenzylchlorid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A12630.06 A12630.14 A12630.18 A12630.30
A12630.06EA 27.6 EUR InStock
A12630.06 A12630.14 A12630.18 A12630.30
3-Methoxybenzylchlorid ≥98%
3-Methoxybenzylchlorid
Purity: 98+% CAS No.: 824-98-6 Molecular Formula: C8H9ClO Formula Weight: 156.61 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 101°(213°F) Refractive Index: 1.5440 Boiling Point: 122-123°/12mm Beilstein Reference: 636684 UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00000907
Formel: C₈H₉ClO
MW: 156.61 g/mol
Siedepunkt: 122…123 °C (12 mmHg)
Dichte: 1.078
Flash-Pt: 101 °C (213 °F)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000907
CAS-Nummer: 824-98-6
EINECS: 212-541-1
UN: 1760
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge