Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

5-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A12641.06 A12641.03
A12641.06EA 122 EUR InStock
A12641.06 A12641.03
5-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid ≥97%
5-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 445-05-6 Molecular Formula: C7H6ClFO2S Formula Weight: 208.64 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5360 Boiling Point: 130-132°/15mm Beilstein Reference: 2643541 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00052958


Formel: C₇H₆ClFO₂S
Siedepunkt: 130…132 °C (15 mmHg)
Dichte: 1,43
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052958
CAS-Nummer: 445-05-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge