(1S)-(-)-Borneol ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A12684.18 A12684.0B A12684.30
A12684.18EA 31.5 EUR InStock
A12684.18 A12684.0B A12684.30
(1S)-(-)-Borneol ≥97%
(1S)-(-)-Borneol
Purity: 97+% CAS No.: 464-45-9 Molecular Formula: C10H18O Formula Weight: 154.25 Flash Point: 65°(149°F) Physical Form: Cryst solid Melting Point: 208-211° Boiling Point: 210° Beilstein Reference: 3587558 Merck Reference: 14,1338 Optical Rotation: -36° (c=5 in ethanol) UN No.: 1312 MDL No.: MFCD00003759
Formel: C₁₀H₁₈O
MW: 154.25 g/mol
Siedepunkt: 210 °C
Melting Pt: 208…211 °C
Dichte: 1.011 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 65 °C (149 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003759
CAS-Nummer: 464-45-9
EINECS: 207-353-1
UN: 1312
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,01328
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge