Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,3,5,6-Tetrafluorphenol ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A12686.06 A12686.14
A12686.06EA 37.7 EUR InStock
A12686.06 A12686.14
2,3,5,6-Tetrafluorphenol ≥97%
2,3,5,6-Tetrafluorphenol
Purity: 97% CAS No.: 769-39-1 Molecular Formula: C6H2F4O Formula Weight: 166.07 Flash Point: 79°(174°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 141-143° Beilstein Reference: 1911548 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002157


Formel: C₆H₂F₄O
Siedepunkt: 141…143 °C
Melting Pt: 28…30 °C
Flash-Pt: 79 °C (174 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002157
CAS-Nummer: 769-39-1
EINECS: 212-209-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge